3-Bromanisol
Lieferant: PROMOCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
MM0007.05
PROOMM0007.05EA 252 EUR InStock
PROOMM0007.05
3-Bromanisol
3-Bromanisol
Formel: C₇H₇BrO
Siedepunkt: 211 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 2 °C
Dichte: 1,49 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000081
CAS-Nummer: 2398-37-0
EINECS: 219-264-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge