2-Amino-5-brombenzoylpyridin
Lieferant: PROMOCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
MM0064.01
PROOMM0064.01EA 1320 EUR InStock
PROOMM0064.01
2-Amino-5-brombenzoylpyridin
2-Amino-5-brombenzoylpyridin
Formel: C₁₂H₉BrN₂O
MDL Number: MFCD07780283
CAS-Nummer: 1563-56-0
EINECS: 216-352-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge