2-Aminobenzylalkohol
Lieferant: PROMOCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
MM0147.04
PROOMM0147.04EA 722 EUR InStock
PROOMM0147.04
2-Aminobenzylalkohol
2-Aminobenzylalkohol
Formel: C₇H₉NO
Siedepunkt: 275 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 81 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00007749
CAS-Nummer: 5344-90-1
EINECS: 226-293-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge