N-Acetyl-DL-Tryptophan
Lieferant: PROMOCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
MM0172.13
PROOMM0172.13EA 838 EUR InStock
PROOMM0172.13
N-Acetyl-DL-Tryptophan
N-Acetyl-DL-Tryptophan
Formel: C₁₃H₁₄N₂O₃
MW: 246.27 g/mol
Melting Pt: 205…206 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005644
CAS-Nummer: 87-32-1
EINECS: 201-739-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge