ω-Chlor-2,4-difluoracetophenon
Lieferant: PROMOCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
MM0235.04
PROOMM0235.04EA 679 EUR InStock
PROOMM0235.04
ω-Chlor-2,4-difluoracetophenon
ω-Chlor-2,4-difluoracetophenon
Formel: C₈H₅ClF₂O
Siedepunkt: 233 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 47…48 °C
MDL Number: MFCD00013252
CAS-Nummer: 51336-94-8
UN: 3261
ADR: 8,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge