4-Amino-4H-1,2,4-triazol
Lieferant: PROMOCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
MM0235.09
PROOMM0235.09EA 686 EUR InStock
PROOMM0235.09
4-Amino-4H-1,2,4-triazol
4-Amino-4H-1,2,4-triazol
Formel: C₂H₄N₄
MDL Number: MFCD00003099
CAS-Nummer: 584-13-4
EINECS: 209-533-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge