5,7-Dichlor-8-chinolinol
Lieferant: PROMOCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
MM0312.02
PROOMM0312.02EA 581 EUR InStock
PROOMM0312.02
5,7-Dichlor-8-chinolinol
5,7-Dichlor-8-chinolinol
Formel: C₉H₅Cl₂NO
Siedepunkt: 355 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 183 °C
MDL Number: MFCD00006786
CAS-Nummer: 773-76-2
EINECS: 212-258-3
Merck Index: 13,02193
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge