β-(N-Morpholino)ethansulfonsäure (MES)
Lieferant: PROMOCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
MM0334.03
PROOMM0334.03EA 686 EUR InStock
PROOMM0334.03
β-(N-Morpholino)ethansulfonsäure (MES)
MES (β-(N-Morpholino)ethansulfonsäure)
Formel: C₆H₁₃NO₄S
MW: 195.24 g/mol
Melting Pt: 316
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006181
CAS-Nummer: 4432-31-9
EINECS: 224-632-3
Merck Index: 13,05929
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge