Pyrazinamid
Lieferant: PROMOCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
MM0385.00
PROOMM0385.00EA 1230 EUR InStock
PROOMM0385.00
Pyrazinamid
Pyrazinamid
Formel: C₅H₅N₃O
Siedepunkt: 357 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 188…191 °C
MDL Number: MFCD00006132
CAS-Nummer: 98-96-4
EINECS: 202-717-6
Merck Index: 12,08140
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge