4-Hydroxybenzaldehyd
Lieferant: PROMOCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
MM0460.14
PROOMM0460.14EA 675 EUR InStock
PROOMM0460.14
4-Hydroxybenzaldehyd
4-Hydroxybenzaldehyd
Formel: C₇H₆O₂
MW: 122.12 g/mol
Siedepunkt: 310
Melting Pt: 116
Dichte: 1.13 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 174
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006939
CAS-Nummer: 123-08-0
EINECS: 204-599-1
Merck Index: 13,04836
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge