2,6-Diisopropylphenol
Lieferant: PROMOCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
MM0461.00
PROOMM0461.00EA 255 EUR InStock
PROOMM0461.00
2,6-Diisopropylphenol
Disoprofol
Formel: C₁₂H₁₈O
Siedepunkt: 256 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,032 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00008885
CAS-Nummer: 2078-54-8
EINECS: 218-206-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge