Tributylacetylcitrat
Lieferant: PROMOCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
MM0499.00
PROOMM0499.00EA 295 EUR InStock
PROOMM0499.00
Tributylacetylcitrat
Tributylacetylcitrat
Formel: C₂₀H₃₄O₈
MDL Number: MFCD00043554
CAS-Nummer: 77-90-7
EINECS: 201-067-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge