Amantadin Hydrochlorid
Lieferant: PROMOCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
MM0564.00
PROOMM0564.00EA 1190 EUR InStock
PROOMM0564.00
Amantadin Hydrochlorid
Amantadin Hydrochlorid
Formel: C₁₀H₁₈ClN
Melting Pt: 360 °C
MDL Number: MFCD00074723
CAS-Nummer: 665-66-7
EINECS: 211-560-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge