L(+)-Arginin
Lieferant: PROMOCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
MM0568.00
PROOMM0568.00EA 1200 EUR InStock
PROOMM0568.00
L(+)-Arginin
L(+)-Arginin
Formel: C₆H₁₄N₄O₂
MW: 174.2 g/mol
Siedepunkt: 368
Melting Pt: 238
Dichte: 1.3 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002635
CAS-Nummer: 74-79-3
EINECS: 200-811-1
Merck Index: 13,00785
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge