2-(tert-Butylamino)-3'-brompropiophenon Hydrochlorid
Lieferant: PROMOCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
MM0745.03
PROOMM0745.03EA 202 EUR InStock
PROOMM0745.03
2-(tert-Butylamino)-3'-brompropiophenon Hydrochlorid
2-(tert-Butylamino)-3'-brompropiophenon Hydrochlorid
Formel: C₁₃H₁₉BrClNO
CAS-Nummer: 1049718-43-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge