Benzilsäure
Lieferant: PROMOCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
MM0783.09
PROOMM0783.09EA 795 EUR InStock
PROOMM0783.09
Benzilsäure
Benzilsäure
Formel: C₁₄H₁₂O₃
MW: 228.25 g/mol
Siedepunkt: 409
Melting Pt: 150…152 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004447
CAS-Nummer: 76-93-7
EINECS: 200-993-2
Merck Index: 13,01080
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge