(±)-3-Chinuclidinol
Lieferant: PROMOCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
MM0825.02
PROOMM0825.02EA 1310 EUR InStock
PROOMM0825.02
(±)-3-Chinuclidinol
(±)-3-Chinuclidinol
Formel: C₇H₁₃NO
Melting Pt: 225…227 °C
MDL Number: MFCD00151326
CAS-Nummer: 1619-34-7
EINECS: 216-578-4
UN: 3263
ADR: 8,III
Merck Index: 12,08266
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge