Kaliumchlorid
Lieferant: PROMOCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
NCSGC76208
PROONCSGC76208EA 381 EUR InStock
PROONCSGC76208
Kaliumchlorid
Potassium chloride
Formel: KCl
Dichte: 1,98 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00011360
CAS-Nummer: 7447-40-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge