Coal fly ash - crace and constituent elements
Lieferant: PROMOCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
NIST-1633C
PROONIST-1633CEA 1260 EUR InStock
PROONIST-1633C
Coal fly ash - crace and constituent elements
Standards Mineralölindustrie-Standards
This reference standard is intended for use in the evaluation of analytical methods for the determination of constituent elements in coal fly ash and materials of similar matrix. These are bituminous coal fly ash, sieved through a nominal sieve opening of 74 µm (200 mesh) and then blended to assure homogeneity.
A unit consists of 75 g of powdered material.
Zertifizierungen: Traceable to NIST.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..