Strontiumcarbonat
Lieferant: PROMOCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
NIST-987
PROONIST-987EA 848 EUR InStock
PROONIST-987
Strontiumcarbonat
Strontium carbonate
Formel: CO₃Sr
MW: 147.63 g/mol
Siedepunkt: 2647 °C (1 mmHg)
Melting Pt: 1768.85
Dichte: 3.548 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011250
CAS-Nummer: 1633-05-2
EINECS: 216-643-7
Merck Index: 14,08838
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge