Cyclosporin C ≥80%
Lieferant: PROMOCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
TRC-C988905-25
PROOTRC-C988905-25EA 997 EUR InStock
PROOTRC-C988905-25
Cyclosporin C ≥80%
Cyclosporin C
Formel: C₆₂H₁₁₁N₁₁O₁₃
Melting Pt: 144,..1460 °C
Storage Temperature: Room Temperature
MDL Number: MFCD06410945
CAS-Nummer: 59787-61-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge