L-(+)-Gulonic acid-γ-lactone
Lieferant: PROMOCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
TRC-G855000-5G
PROOTRC-G855000-5GEA 97 EUR InStock
PROOTRC-G855000-5G
L-(+)-Gulonic acid-γ-lactone
L-(+)-Gulonic acid-gamma-lactone
Formel: C₆H₁₀O₆
Melting Pt: 184…186 °C
Storage Temperature: Room Temperature
MDL Number: MFCD00064331
CAS-Nummer: 1128-23-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge