Oxymetazoline hydrochloride, weiß
Lieferant: PROMOCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
TRCO876470-100
PROOTRCO876470-100EA 0 EUR InStock
PROOTRCO876470-100
Oxymetazoline hydrochloride, weiß
Oxymetazoline hydrochloride
Formel: C₁₆H₂₄N₂O·HCl
Melting Pt: >270 °C
MDL Number: MFCD00058147
CAS-Nummer: 2315-02-8
UN: 2811
ADR: 6.1,I
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge