Drucken
Mouse caspase 12 peptide (17 aa in the center)
Lieferant: PROSCI
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
2327P
PRSI2327PEA 122 EUR
PRSI2327P
Mouse caspase 12 peptide (17 aa in the center)
Proteine und Peptide
Caspase-12 peptide is used for blocking the activity of caspase-12 antibody.