Anti-LDOC1 Rabbit Polyclonal Antibody
Lieferant: ProSci Inc.
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
25-468
PRSI25-468EA 660 EUR InStock
PRSI25-468
Anti-LDOC1 Rabbit Polyclonal Antibody
Antikörper
LDOC1 contains a leucine zipper-like motif and a proline-rich region that shares marked similarity with an SH3-binding domain. The protein localizes to the nucleus and is down-regulated in some cancer cell lines. It is thought to regulate the transcriptional response mediated by the nuclear factor kappa B (NF-kappaB). The gene has been proposed as a tumor suppressor gene whose protein product may have an important role in the development and/or progression of some cancers.The protein encoded by this gene contains a leucine zipper-like motif and a proline-rich region that shares markedMore Product Information
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..