Anti-FLI1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: FLVI1-1]
Lieferant: ProSci Inc.
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
34-039
PRSI34-039EA 773 EUR InStock
PRSI34-039
Anti-FLI1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: FLVI1-1]
Antikörper
Friend leukemia integration 1 is a member of the ETS family of DNA binding transcription factors that is involved in cellular proliferation and tumorigenesis. Members of the Ets gene family share a highly conserved carboxy-terminal domain containing a sequence related to the SV40 large T antigen nuclear localization signal sequence. Approximately 90% of Ewing's Sarcoma (EWS)/Primitive Neuroectodermal Tumors (PNET) have a specific translocation, t(11;22)(q24;q12), which results in fusion of EWS to Fli-1, and production of an EWS-Fli-1 fusion protein. Among normal tissues only endothelialMore Product Information
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..