Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Anti-CCS Mouse Monoclonal Antibody

Lieferant: ProSci Inc.

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

70-223
PRSI70-223EA 771 EUR InStock
PRSI70-223
Anti-CCS Mouse Monoclonal Antibody
Antikörper
CCS Monoclonal Antibody can be used for immunohistochemistry (tested on parafin embedded tissues) starting at 1:200 and Western Blot starting at 1:200 - 1:1000.

Ammonium Sulfate Precipitation

HEPES with 0.15M NaCl, 0.01% BSA, 0.03% sodium azide, and 50% glycerol

CCS Monoclonal antibody may be stored at 4°C; Avoid freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: CCS
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge