Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Anti-H2-K1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 34-1-2S]

Lieferant: ProSci Inc.

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

77-186
PRSI77-186EA 343 EUR InStock
PRSI77-186
Anti-H2-K1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 34-1-2S]
Antikörper
The 34-1-2S monoclonal antibody specifically reacts with the mouse H-2k/H2D MHC class I alloantigens, which are involved in antigen presentation to T cells. The 34-1-2S antibody cross-reacts with the b, p, q, r, and s haplotypes.

Type: Primary
Antigen: H2-K1
Clonality: Monoclonal
Clone: 34-1-2S
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a kappa
Reactivity: Mouse

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge