Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Fleecejacke, F285

Lieferant: Portwest Clothing

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

F285NARL
PRTWF285NARLEA 46.2 EUR InStock
PRTWF285NARL
Fleecejacke, F285
Arbeitskleidung
Diese winddichte Fleecejacke ist aus 100% Polyester hergestellt mit qualitativer Anti-Pilling-Außenschicht. Das Mikro-Faser-Futter gibt ein behagliches Gefühl, ohne voluminös zu wirken.

  • Hält warm an windigen Tagen
  • Drei Reißverschlusstaschen für reichlich Stauraum, interne Brusttasche
  • Frontreißverschluss für einfachen Zugang
  • Reißverschluss in silberner Kontrastfarbe
  • Elastische Bündchen für einen sicheren Sitz
  • Einstellbare Kordel am Saum

Gewicht: 280 g/m²

Zertifizierungen: EN 14058 (Klasse 1)

Achtung! Bitte beachten: Warnung: Dunkle Farben separat waschen.

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge