Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Fleecejacke, BuildTex laminiert (3L), F330

Lieferant: Portwest Clothing

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

F330BKRL
PRTWF330BKRLEA 47.1 EUR InStock
PRTWF330BKRL
Fleecejacke, BuildTex laminiert (3L), F330
Arbeitskleidung
Weiches, atmungsaktives und absolut wasserabweisendes Fleece hält leichtem Regen stand. Der F330 hat im Test alle Konkurrenten übertroffen. Das laminierte Fleecegewebe spricht in puncto Qualität, Funktion und Leistung für sich.

  • Außenmaterial aus 100% Polyester, strapazierfähiges Fleece mit Antipilling-Ausrüstung (330 g)
  • Das Futter besteht aus atmungsaktivem, wasserdichtem Laminat (1 g) und ist für zusätzliche Wärme und Komfort gefüttert
  • Atmungsaktives Material, das Feuchtigkeit vom Körper wegleitet und den Träger kühl, trocken und komfortabel hält
  • Drei
More Product Information
Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge

Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.

Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..