Sicherheitsschuhe, zum Schnüren, Compositelite™ FC14
Lieferant: Portwest Clothing
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
FC14BKR46 FC14BKR47 FC14BKR45 FC14BKR44 FC14BKR43 FC14BKR42 FC14BKR41 FC14BKR40 FC14BKR39 FC14BKR38 FC14BKR37
PRTWFC14BKR46EA 45.5 EUR InStock
PRTWFC14BKR46 PRTWFC14BKR47 PRTWFC14BKR45 PRTWFC14BKR44 PRTWFC14BKR43 PRTWFC14BKR42 PRTWFC14BKR41 PRTWFC14BKR40 PRTWFC14BKR39 PRTWFC14BKR38 PRTWFC14BKR37
Sicherheitsschuhe, zum Schnüren, Compositelite™ FC14
Schuhe und Stiefel
Metal-free, anti-static, lightweight safety shoe made from split leather upper plus an oil resistant, dual-density sole.
  • Shock-absorbent heel
  • Composite toecap (200 J)
  • Puncture resistant composite midsole
Colour: Black.
Zertifizierungen: EN 20345:2011 + A1:2007; S1P, SRC.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge