Sicherheits-Halbstiefel, Schnürsystem, Compositelite™ WORK FC21
Lieferant: Portwest Clothing
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
FC21BKR36 FC21BKR37 FC21BKR38 FC21BKR39 FC21BKR40 FC21BKR41 FC21BKR42 FC21BKR43 FC21BKR44 FC21BKR45 FC21BKR46 FC21BKR47 FC21BKR48
PRTWFC21BKR36EA 48.8 EUR InStock
PRTWFC21BKR36 PRTWFC21BKR37 PRTWFC21BKR38 PRTWFC21BKR39 PRTWFC21BKR40 PRTWFC21BKR41 PRTWFC21BKR42 PRTWFC21BKR43 PRTWFC21BKR44 PRTWFC21BKR45 PRTWFC21BKR46 PRTWFC21BKR47 PRTWFC21BKR48
Sicherheits-Halbstiefel, Schnürsystem, Compositelite™ WORK FC21
Schuhe und Stiefel
Leichter Sicherheitsstiefel aus 100% metallfreiem Leder mit einem Obermaterial aus Spaltleder und einer Zwei-Dichten-PU/PU-Laufsohle.
  • Verbundstoff-Zehenkappe für zusätzlichen Schutz
  • Antistatisches Schuhwerk
  • Energieabsorbierender Sitzbereich
  • Kraftstoff- und ölbeständige Laufsohle
  • Sohleneinheit mit doppelter Dichte
Design und Technik sind erstklassig, was einen stilvollen und dauerhaften Schutz bietet. Nichtmetallische Sicherheitskomponenten, ideal für die Industrielle Anwendung, mit einer starken und leichten Konstruktion.
Farbe: Schwarz
Zertifizierungen: EN ISO 20345 S1; SRC zertifiziert..
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge