Sicherheits-Halbstiefel, Schnürsystem, Compositelite™ ULTRA Operis FC60
Lieferant: Portwest Clothing
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
FC60BKR47 FC60BKR46 FC60BKR45 FC60BKR44 FC60BKR43 FC60BKR42 FC60BKR41 FC60BKR40 FC60BKR39 FC60BKR38 FC60BKR37
PRTWFC60BKR47EA 80.3 EUR InStock
PRTWFC60BKR47 PRTWFC60BKR46 PRTWFC60BKR45 PRTWFC60BKR44 PRTWFC60BKR43 PRTWFC60BKR42 PRTWFC60BKR41 PRTWFC60BKR40 PRTWFC60BKR39 PRTWFC60BKR38 PRTWFC60BKR37
Sicherheits-Halbstiefel, Schnürsystem, Compositelite™ ULTRA Operis FC60
Schuhe und Stiefel
Metallfrei, antistatisch, leichter Stiefel aus wasserabweisendem Nubukmaterial mit einer langlebigen Zwei-Dichten-PU-Sohle, die Öl und Hitze widersteht (300 °C).
  • Shock-absorbent heel
  • Composite toecap (200 J)
  • Puncture resistant composite midsole
Farbe: Schwarz
Zertifizierungen: EN 20345:2011+A1:2007; S3, HRO, SRC.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge