Halbhohe Sicherheitsschuhe, zum Schnüren, Steelite™ Protector, FW10
Lieferant: Portwest Clothing
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
FW10BKR43 FW10BKR42 FW10BKR41 FW10BKR40 FW10BKR39 FW10BKR38 FW10BKR37 FW10BKR36 FW10BKR46 FW10BKR44 FW10BKR45 FW10BKR47
PRTWFW10BKR43EA 29.6 EUR InStock
PRTWFW10BKR43 PRTWFW10BKR42 PRTWFW10BKR41 PRTWFW10BKR40 PRTWFW10BKR39 PRTWFW10BKR38 PRTWFW10BKR37 PRTWFW10BKR36 PRTWFW10BKR46 PRTWFW10BKR44 PRTWFW10BKR45 PRTWFW10BKR47
Halbhohe Sicherheitsschuhe, zum Schnüren, Steelite™ Protector, FW10
Schuhe und Stiefel
Komfortabler, robuster und antistatischer Halbstiefel aus Büffelspaltleder mit einer öl- und hitzebeständigen (200 °C) Zweidichten-PU/PU-Laufsohle.
  • Shock-absorbent heel
  • Protective steel toecap (200 J)
  • Puncture resistant steel midsole
Farbe: Schwarz.
Zertifizierungen: EN ISO 20345:2011; S1P, SRC, HRO.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge