Halbhohe Sicherheitsschuhe, zum Schnüren, Steelite™ Kumo, FW23
Lieferant: Portwest Clothing
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
FW23BKR39 FW23BKR47 FW23BKR46 FW23BKR45 FW23BKR44 FW23BKR43 FW23BKR42 FW23BKR40 FW23BKR38 FW23BKR41 FW23BKR48 FW23BKR49 FW23BKR36 FW23BKR37 FW23BKR50
PRTWFW23BKR39EA 48.5 EUR InStock
PRTWFW23BKR39 PRTWFW23BKR47 PRTWFW23BKR46 PRTWFW23BKR45 PRTWFW23BKR44 PRTWFW23BKR43 PRTWFW23BKR42 PRTWFW23BKR40 PRTWFW23BKR38 PRTWFW23BKR41 PRTWFW23BKR48 PRTWFW23BKR49 PRTWFW23BKR36 PRTWFW23BKR37 PRTWFW23BKR50
Halbhohe Sicherheitsschuhe, zum Schnüren, Steelite™ Kumo, FW23
Schuhe und Stiefel
Antistatischer Halbstiefel aus wasserabweisendem Rauleder mit einer ölbeständigen Zweidichten-PU/PU-Laufsohle.
  • Energieabsorption im Fersenbereich
  • Zehenschutzkappe aus Stahl (200 J)
  • Durchtrittsichere Stahlzwischensohle
Farbe: Schwarz
Zertifizierungen: EN ISO 20345:2011; S3, SRC.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge