Sicherheitsschuhe, zum Schnüren, Steelite™ WORK Lusum Safety Trainer FW34
Lieferant: Portwest Clothing
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
FW34BKR39 FW34BKR47 FW34BKR46 FW34BKR45 FW34BKR44 FW34BKR43 FW34BKR42 FW34BKR40 FW34BKR38 FW34BKR37 FW34BKR36 FW34BKR48 FW34BKR41
PRTWFW34BKR39EA 68.9 EUR InStock
PRTWFW34BKR39 PRTWFW34BKR47 PRTWFW34BKR46 PRTWFW34BKR45 PRTWFW34BKR44 PRTWFW34BKR43 PRTWFW34BKR42 PRTWFW34BKR40 PRTWFW34BKR38 PRTWFW34BKR37 PRTWFW34BKR36 PRTWFW34BKR48 PRTWFW34BKR41
Sicherheitsschuhe, zum Schnüren, Steelite™ WORK Lusum Safety Trainer FW34
Schuhe und Stiefel
Antistatischer Sicherheits-Sneaker mit niedrigem Profil, Obermaterial aus Rindsveloursleder plus EVA/Gummi, doppeldichte Sohle, beständig gegen Öl und Hitze (300 °C).
  • Stoßdämpfung im Fersenbereich
  • Zehenschutzkappe aus Stahl (200 J)
  • Durchtrittsichere Stahlzwischensohle
Farbe: schwarz/gelb
Farbe: Schwarz/Gelb
Zertifizierungen: EN ISO 20345:2011; S1P, SRC, HRO.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge