Sicherheitsschuhe, zum Schnüren, Steelite™ WORK Kumo FW43
Lieferant: Portwest Clothing
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
FW43BKR38 FW43BKR39 FW43BKR40 FW43BKR41 FW43BKR42 FW43BKR43 FW43BKR44 FW43BKR45 FW43BKR46 FW43BKR47 FW43BKR48 FW43BKR37 FW43BKR49
PRTWFW43BKR38EA 45.5 EUR InStock
PRTWFW43BKR38 PRTWFW43BKR39 PRTWFW43BKR40 PRTWFW43BKR41 PRTWFW43BKR42 PRTWFW43BKR43 PRTWFW43BKR44 PRTWFW43BKR45 PRTWFW43BKR46 PRTWFW43BKR47 PRTWFW43BKR48 PRTWFW43BKR37 PRTWFW43BKR49
Sicherheitsschuhe, zum Schnüren, Steelite™ WORK Kumo FW43
Schuhe und Stiefel
Antistatischer Sicherheitsschuh aus wasserabweisendem Büffel mit ölbeständiger Zweidichten-PU/TPU-Laufsohle.
  • Energieabsorption im Fersenbereich
  • Zehenschutzkappe aus Stahl (200 J)
  • Durchtrittsichere Stahlzwischensohle
Farbe: Schwarz.
Zertifizierungen: EN ISO 20345:2011; S3, SRC.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge