Sicherheitsschuhe, zum Schnüren, Steelite™ Executive Brogue FW46
Lieferant: Portwest Clothing
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
FW46BKR39 FW46BKR47 FW46BKR46 FW46BKR45 FW46BKR44 FW46BKR43 FW46BKR42 FW46BKR40 FW46BKR41
PRTWFW46BKR39EA 86 EUR InStock
PRTWFW46BKR39 PRTWFW46BKR47 PRTWFW46BKR46 PRTWFW46BKR45 PRTWFW46BKR44 PRTWFW46BKR43 PRTWFW46BKR42 PRTWFW46BKR40 PRTWFW46BKR41
Sicherheitsschuhe, zum Schnüren, Steelite™ Executive Brogue FW46
Schuhe und Stiefel
These laced executive brogue office/service shoes are manufactured from Brazilian full grain leather plus an oil resistant, dual-density PU/PU outer sole.
  • Special moisture management fabric for extra comfort
  • Shock-absorbent heel
  • Protective steel toecap (200 J)
  • Puncture resistant steel midsole
Colour: Black
Zertifizierungen: EN ISO 20345:2011; S1P, SRC.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge