Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Hohe Sicherheitsschuhe, Slipper, Steelite™ MICROFIBRE FW83

Lieferant: Portwest Clothing

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

FW83WHR35 FW83WHR36 FW83WHR37 FW83WHR38 FW83WHR39 FW83WHR41 FW83WHR42 FW83WHR43 FW83WHR44 FW83WHR45 FW83WHR46 FW83WHR47 FW83WHR48
PRTWFW83WHR35EA 44 EUR InStock
PRTWFW83WHR35 PRTWFW83WHR36 PRTWFW83WHR37 PRTWFW83WHR38 PRTWFW83WHR39 PRTWFW83WHR41 PRTWFW83WHR42 PRTWFW83WHR43 PRTWFW83WHR44 PRTWFW83WHR45 PRTWFW83WHR46 PRTWFW83WHR47 PRTWFW83WHR48
Hohe Sicherheitsschuhe, Slipper, Steelite™ MICROFIBRE FW83
Schuhe und Stiefel
Antistatische Laborschuhe hergestellt aus qualitativ hochwertiger, wasserabweisender Mikrofaser, mit gepolsterten Laschen und öl- und hitzebeständiger (200 °C) Einzeldichte-PU-Laufsohle. Ideal für den Einsatz in Reinräumen sowie der Medizin- oder Lebensmittelindustrie.

  • Stoßdämpfung im Fersenbereich
  • Selbstreinigende Laufsohle zur Verhinderung von Kreuzkontaminationen
  • Stahlkappe (200 J)
  • Maschinenwaschbar (30 °C)

Farbe: Weiß

EN ISO 20345:2011; S2

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge