Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

T-Shirts, short sleeve, contrast, Portwest Texo, TX22

Lieferant: Portwest Clothing

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

TX22BKRXXL
PRTWTX22BKRXXLEA 12.3 EUR InStock
PRTWTX22BKRXXL
T-Shirts, short sleeve, contrast, Portwest Texo, TX22
Arbeitskleidung
Relaxed fit for ease of movement. Reactive dyes used offer rich colour retention. All garments can be machine washed at 40°. Twin needle stitching throughout

  • Available in a choice of popular contrast colours
  • This leisurewear t-shirt looks and feels great
  • Excellent colour retention wash after wash
  • UPF 50+
  • Stylish, modern design
  • Durable, comfortable fabric

Shell fabric: 65% polyester, 35% cotton

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge