Reinraumpapier, CLEAN image™, Purus
Lieferant: PURUS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PCIW-1081C PCIB-1083C
PURUPCIW-1081CEA 532 EUR InStock
PURUPCIW-1081C PURUPCIB-1083C
Reinraumpapier, CLEAN image™, Purus
Papier
CLEAN image™ Reinraumpapiere eignen sich zum Schreiben, Drucken und Fotokopieren in Reinraumumgebungen. Die latexfreie PE-Bindetechnologie reduziert Papierfasern.
  • Hohe Opazität und Haltbarkeit
  • Geeignet für die Verwendung in Reinräumen der ISO-Klassen 4 bis 6
  • Ausgezeichnete Bedruckbarkeit und Tonerhaftung unter Hitze
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge