Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Quantus® Comfort, Reinraumüberstiefel

Lieferant: VWR Collection

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

QNTS083-6CMWH00SIDEA 0 EUR InStock
QNTS083-6CMWH00SID QNTS083-6CMWH00MID QNTS083-6CMWH00LID QNTS083-6CMWH0XLID QNTS083-6CMWHM/LID
Quantus® Comfort, Reinraumüberstiefel
Arbeitskleidung
Diese Reinraumüberstiefel bestehen aus Quantus® Comfort, einem hochentwickelten Polyesterstoff (100% Polyestergewebe mit leitfähigem Garn), welches für kritische Reinraumanwendungen entwickelt wurde. Das Material sorgt für einen angenehmen Tragekomfort und bietet gleichzeitig ein sehr gute Partikelbarriere (98% für luftgetragene Partikel >0,3 μm).

  • Hohe wasserdichte Sohle mit aufgerautem Profil
  • Verdeckter Kunststoff-Reißverschluss, seitlich (nach außen) versetzt
  • Gamaschenabschluss oben durch ein PES-Band, das mittels Klemmschnalle justiert wird; zwei Laschen als Einfädelhilfe
  • Klemm-Schnappverschluss über Spann
  • Doppelte Verstärkung aus Oberstoff, Umrandungsverstärkung aus PES-Band
  • Mit RFID-Chip
  • Autoklavierbar bei ca. 134 °C / 5 Minuten

Materialgewicht: 100,7 g/m²

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge