PBS-Puffer-Lösung 10fach konzentriert (phosphatgepufferte Salzösung)
Lieferant: G Bioscienes
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
R027 R028
R027EA 173 EUR InStock
R027 R028
PBS-Puffer-Lösung 10fach konzentriert (phosphatgepufferte Salzösung)
Puffer Elektrophorese-Puffer Waschpuffer
10X PBS (Phosphate Buffered Saline) is a 10 fold concentrated, sterile, pH adjusted blend of phosphate buffer and saline solution, which when diluted 1 to 10 in ultrapure water produces a phosphate buffered saline of 8mM NaH2PO4, 150mM NaCl, 3mM KCl, and 2mM KH2PO4 at pH 7.4.
The 10X solution is a sterile solution.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge