TBS-Puffer-Lösung 10fach konzentriert (TRIS-gepufferte Salzösung)
Lieferant: G Bioscienes
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
R029 R030
R029EA 107 EUR InStock
R029 R030
TBS-Puffer-Lösung 10fach konzentriert (TRIS-gepufferte Salzösung)
Puffer Elektrophorese-Puffer Waschpuffer
The TBS solution is primarily used as a wash and blocking buffer diluent for Western blot, ELISA and immunoassays.
10X TBS: Tris buffered saline [10X]: 100mM Tris HCl, 1.5M NaCl, pH 7.5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge