E.Z.N.A.® Plant RNA Kit
Lieferant: OMEGA BIOTEK
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
R6827-01 R6827-00 R6827-02
R6827-01EA 319 EUR InStock
R6827-01 R6827-00 R6827-02
E.Z.N.A.® Plant RNA Kit
Nukleinsäure-Reagenzien Reinigungskits und Reagenzien für Nukleinsäure
Das E.Z.N.A.® Plant RNA Kit bietet eine praktische und rasche Methode für die Isolierung von Gesamt-RNA aus verschiedenen Pflanzenproben. Dieses Kit bietet eine Homogenisatorsäule zur Filterung und Homogenisierung viskoser Pflanzenzelllysate durch Zentrifugation in Kombination mit der HiBind® RNA-Zentrifugensäule zur RNA-Aufreinigung. Alle in Polysacchariden und Phenolverbindungen enthaltenen Kontaminanten werden effektiv entfernt. Die aufgereinigte RNA lässt sich für die meisten Folgeanwendungen wie RT-PCR, Northern-Blotting-Analyse, Differential-Display und poly(A)+ RNA-Selektion verwenden.
  • Hochwertige RNA in 30 Minuten
  • Keine organischen Extraktionen
  • Die gereinigte RNA ist für die meisten Anwendungen geeignet
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..