Einwegküvetten
Lieferant: RATIOLAB
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
2711110 2712120
RATI2711110EA 86.37 EUR InStock
RATI2711110 RATI2712120
Einwegküvetten
Küvetten Spektralphotometer-Küvetten
These cuvettes with reduced wall thickness result in increased heat transfer.
  • Very low variation of extinction values
Verpackung: In PS boxes with lid, 100 cuvettes per box.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
ZUBEHÖR
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge