Ammoniumperoxodisulfat (APS), Pulver für die Elektrophorese
Lieferant: G Bioscienes
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
RC-017
RC-017EA 149 EUR InStock
RC-017
Ammoniumperoxodisulfat (APS), Pulver für die Elektrophorese
Ammoniumperoxodisulfat (APS)
Formel: (NH₄)₂S₂O₈
MW: 228.2 g/mol
Melting Pt: 120
Dichte: 1.98 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003390
CAS-Nummer: 7727-54-0
EINECS: 231-786-5
UN: 1444
ADR: 5.1 III
Merck Index: 13,00545
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f82a373f21d34e63dc94c0598f3f33ba6bbfdb2b&vid=5a53ba780c5e56a01138d090441498f23e173f5a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge