Weißes Mineralöl (Erdöl)
Lieferant: G Bioscienes
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
RC-118
RC-118EA 170 EUR InStock
RC-118
Weißes Mineralöl (Erdöl)
Mineral oil, white (petroleum)
Siedepunkt: 300 °C (1013 hPa)
Dichte: 0,872 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00131611
CAS-Nummer: 8042-47-5
EINECS: 232-455-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge