Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Ninhydrin -Lösung R2 Reag. Ph. Eur. 1058305

Lieferant: REAGECON

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

1058305
REGE1058305EA 160 EUR InStock
REGE1058305
Ninhydrin -Lösung R2 Reag. Ph. Eur. 1058305
Ninhydrin


Formel: C₉H₆O₄
MW: 178.14 g/mol
Siedepunkt: 351
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003791
CAS-Nummer: 485-47-2
Merck Index: 13,06582
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge