Zinksulfat 0.1 mol/l (0.1 N) in wässriger Lösung Reag. Ph. Eur. 3008600
Lieferant: REAGECON
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
3008600
REGE3008600EA 108 EUR InStock
REGE3008600
Zinksulfat 0.1 mol/l (0.1 N) in wässriger Lösung Reag. Ph. Eur. 3008600
Zinksulfat
Formel: O₄SZn
MW: 161.45 g/mol
Melting Pt: 100
Dichte: 1.45
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011302
CAS-Nummer: 7733-02-0
EINECS: 231-793-3
UN: 3082
ADR: 9 III
Merck Index: 12,10293
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge